4'-甲基苯乙酮 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对甲基苯乙酮
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 0 CNY
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-甲基苯乙酮 95%
4'-甲基苯乙酮
分子式: C₉H₁₀O
分子量: 134.18 g/mol
沸点: 226
溶点: –19 °C
密度: 1.005 g/cm³
闪点: 92
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008751
CAS号: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %