α,α′-二氯对二甲苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-双(氯甲基)苯, 对二氯苄
147661000 147665000
ACRO147661000EA 0 CNY
ACRO147661000 ACRO147665000
α,α′-二氯对二甲苯 98%
α,α′-二氯对二甲苯
分子式: C₈H₈Cl₂
分子量: 175.06 g/mol
沸点: 254 °C (760 mmHg)
溶点: 98…102 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000920
CAS号: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN号: 2928
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥97.5 %