α,α,α′,α′-四溴邻二甲苯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-双(二溴甲基)苯
137971000 137970250
ACRO137971000EA 0 CNY
ACRO137971000 ACRO137970250
α,α,α′,α′-四溴邻二甲苯 97%
α,α,α′,α′-四溴邻二甲苯
分子式: C₈H₆Br₄
分子量: 421.75 g/mol
沸点: 346 °C (1013 hPa)
溶点: 114…118 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000131
CAS号: 13209-15-9
EINECS: 236-176-2
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥96.0 %