二苯基甲烷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苄基苯, 1,1'-亚甲基二苯
117350010 117355000
ACRO117350010EA 0 CNY
ACRO117350010 ACRO117355000
二苯基甲烷 99%
二苯基甲烷
分子式: C₁₃H₁₂
分子量: 168.24 g/mol
沸点: 264
溶点: 24.5…25 °C
密度: 1 g/cm³
闪点: 127 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004781
CAS号: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03360
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %