三苯甲烷 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
146380250 146381000
ACRO146380250EA 0 CNY
ACRO146380250 ACRO146381000
三苯甲烷 99+%
三苯甲烷
分子式: C₁₉H₁₆
分子量: 244.34 g/mol
沸点: 358…359 °C (754 mmHg)
溶点: 90…94 °C
密度: 1.01 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004763
CAS号: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Merck Index: 12,09871
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥99.0 %