苄醚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二苄醚
148400010 148400025
ACRO148400010EA 0 CNY
ACRO148400010 ACRO148400025
苄醚 99%
苄醚
分子式: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
沸点: 298 °C (1013 hPa)
密度: 1,04 g/cm³
闪点: 135 °C
MDL编号: MFCD00004780
CAS号: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN号: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb077d69cfe8c3315f62058a54ca8460d752735&vid=08fffe90d8cf2c6ddb596093c7e9631247e2a70b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %