邻苯甲酰苯甲酸 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二苯甲酮-2-羧酸
105710010 105710250 105715000
ACRO105710010EA 0 CNY
ACRO105710010 ACRO105710250 ACRO105715000
邻苯甲酰苯甲酸 98+%
邻苯甲酰苯甲酸
分子式: C₁₄H₁₀O₃
分子量: 226.23 g/mol
沸点: 436
溶点: 126…130 °C
MDL编号: MFCD00002472
CAS号: 85-52-9
EINECS: 201-612-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.4 to 0.5 (1 % at 37 °C)
Average molecular weight 250000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)