二苯甲酮 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二苯酮
105560010 105565000
ACRO105560010EA 0 CNY
ACRO105560010 ACRO105565000
二苯甲酮 99%, pure
二苯甲酮
分子式: C₁₃H₁₀O
分子量: 182.22 g/mol
沸点: 305 °C (760 mmHg)
溶点: 47…49 °C
闪点: 143 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003076
CAS号: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
Merck Index: 13,01099
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥98.5 %