对甲苯磺酸钠
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-甲苯磺酸
421231000 421235000
ACRO421231000EA 0 CNY
ACRO421231000 ACRO421235000
对甲苯磺酸钠
对甲苯磺酸钠
分子式: C₇H₇NaO₃S
分子量: 194.19 g/mol
溶点: >400 °C
闪点: >500 °C
MDL编号: MFCD00798566
CAS号: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.0 %