对甲苯磺酸甲酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
170101000
170105000
ACRO170101000EA
0
CNY
ACRO170101000
ACRO170105000
对甲苯磺酸甲酯 97%
对甲苯磺酸甲酯
分子式:
C₈H₁₀O₃S 分子量: 186.23 g/mol 沸点: 292 °C (760 mmHg) 溶点: 24…30 °C 闪点: >110 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008417 CAS号: 80-48-8 EINECS: 201-283-5 UN号: 3261 ADR: 8 III |
产品技术规格
Appearance | White to yellow Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm) |
Melting point | 24 to 30°C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |
Acidity | ≤0.2 % |
Titration excess NaOH | 96.0 to 104.0 % |