4-甲苯磺酰肼 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 发泡剂 TSH, 甲苯磺酰肼, 对甲苯磺酰肼, 4-甲苯磺酰肼
157860250 157861000
ACRO157860250EA 0 CNY
ACRO157860250 ACRO157861000
4-甲苯磺酰肼 97%
4-甲苯磺酰肼
分子式: C₇H₁₀N₂O₂S
沸点: 332 °C (1013 hPa)
溶点: 109…113 °C
密度: 1,4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007588
CAS号: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN号: 3226
ADR: 4.1,
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 113 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %