对甲苯磺酰胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
147690010 147692500
ACRO147690010EA 0 CNY
ACRO147690010 ACRO147692500
对甲苯磺酰胺 99%
对甲苯磺酰胺
分子式: C₇H₉NO₂S
沸点: 221 °C (10 mmHg)
溶点: 136…140 °C
闪点: 202 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011692
CAS号: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.5 %