对甲苯磺酰氯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-甲苯磺酰氯
139030020 139030250 139035000 139031000
ACRO139030020EA 0 CNY
ACRO139030020 ACRO139030250 ACRO139035000 ACRO139031000
对甲苯磺酰氯 99+%
对甲苯磺酰氯
分子式: C₇H₇ClO₂S
沸点: 134 °C (10 mmHg)
溶点: 67…69 °C
密度: 1,49 g/cm³ (20 °C)
闪点: 128 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007450
CAS号: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN号: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 69 °C
Assay ≥99.0 %
Impurity ≤0.3 % Total free acid (as toluenesulfonic acid)