2-甲基苯硫酚 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
邻甲苯硫酚
259240050
259240250
ACRO259240050EA
0
CNY
ACRO259240050
ACRO259240250
2-甲基苯硫酚 97%
2-甲基苯硫酚
分子式:
C₇H₈S 沸点: 194 °C (760 mmHg) 溶点: 14 °C 密度: 1,054 g/cm³ 闪点: 63 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004838 CAS号: 137-06-4 EINECS: 205-276-8 UN号: 3334 ADR: 9,III Merck Index: 12,09461 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |