对羟基苯甲醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
(4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
121030250
121031000
ACRO121030250EA
0
CNY
ACRO121030250
ACRO121031000
对羟基苯甲醇 97%
对羟基苯甲醇
分子式:
C₇H₈O₂ 分子量: 124.14 g/mol 沸点: 252 溶点: 110…112 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004658 CAS号: 623-05-2 EINECS: 210-768-0 |
产品技术规格
Appearance | Beige to pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
TMS | 0.028 to 0.032 v/v% |