2-羟基苄醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 邻羟基苄醇, 水杨醇
173330250 173331000
ACRO173330250EA 0 CNY
ACRO173330250 ACRO173331000
2-羟基苄醇 97%
2-羟基苄醇
分子式: C₇H₈O₂
分子量: 124.14 g/mol
沸点: 268
溶点: 83…87 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004617
CAS号: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
现在订购
产品技术规格
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %