甲基氢醌 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 邻甲基对苯二酚
150830010 150832500
ACRO150830010EA 0 CNY
ACRO150830010 ACRO150832500
甲基氢醌 99%
甲基氢醌
分子式: C₇H₈O₂
分子量: 124.14 g/mol
沸点: 285
溶点: 126 °C
闪点: 172 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002345
CAS号: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %