4-叔丁基儿茶酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
154351000 154355000
ACRO154351000EA 0 CNY
ACRO154351000 ACRO154355000
4-叔丁基儿茶酚 99%
4-叔丁基儿茶酚
分子式: C₁₀H₁₄O₂
沸点: 285 °C (760 mmHg)
溶点: 53…56 °C
密度: 1,049 g/cm³
闪点: 129 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002201
CAS号: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol