苄醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: 苯甲醇
MQ100
305197-100ML 305197-1L
SIAL305197-100MLEA 0 CNY
SIAL305197-100ML SIAL305197-1L
苄醇, Sigma-Aldrich®
苄醇
分子式: C₆H₅CH₂OH
分子量: 108.14 g/mol
沸点: 205
溶点: –15.3 °C
密度: 1.05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 101
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004599
CAS号: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM