苄醇 ≥99.0% analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 苯甲醇
VWRC20807.297EA 567 CNY
VWRC20807.297 VWRC20807.322
苄醇 ≥99.0% analytical reagent
苄醇
分子式: C₆H₅CH₂OH
分子量: 108.14 g/mol
沸点: 205
溶点: –15,3 °C
密度: 1.05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 101
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004599
CAS号: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0008 meq/g
Boiling point 204 - 208 °C
Density (20/4) 1.043 - 1.046
Peroxide value Max. 10
Benzaldehyde Max. 0.1 %
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm