4-羟基-3-甲氧基苄醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 香草醇
174580500 174582500
ACRO174580500EA 0 CNY
ACRO174580500 ACRO174582500
4-羟基-3-甲氧基苄醇 99%
4-羟基-3-甲氧基苄醇
分子式: C₈H₁₀O₃
分子量: 154.17 g/mol
沸点: 293
溶点: 112…115 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004659
CAS号: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %