2-甲氧基苄醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
邻茴香醇
125760100
125760500
ACRO125760100EA
0
CNY
ACRO125760100
ACRO125760500
2-甲氧基苄醇 99%
2-甲氧基苄醇
分子式:
C₈H₁₀O₂ 分子量: 138.17 g/mol 沸点: 248…250 °C (760 mmHg) 密度: 1.03 g/cm³ 闪点: >112 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004611 CAS号: 612-16-8 EINECS: 210-296-5 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to Yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |