N-苄甲胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-甲基苄胺
106040050 106045000
ACRO106040050EA 0 CNY
ACRO106040050 ACRO106045000
N-苄甲胺 97%
N-苄甲胺
分子式: C₆H₅CH₂NHCH₃
分子量: 121.18 g/mol
沸点: ∼184 °C (1013 hPa)
溶点: –24 °C
密度: 0.94 g/cm³
闪点: 63 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008289
CAS号: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
UN号: 2922
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=067337f4cbd3ebd20fe522a5bac5c9f29cb10e6a&vid=fab9de39bcd5ba3758c9402492897f6aed55e8ee&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5214 to 1.5234 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g