2,3-二氨基甲苯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-二氨基甲苯
305670050 305670010
ACRO305670050EA 0 CNY
ACRO305670050 ACRO305670010
2,3-二氨基甲苯 97%
2,3-二氨基甲苯
分子式: C₇H₁₀N₂
沸点: 255 °C (1013 hPa)
溶点: 58…63 °C
密度: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011589
CAS号: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN号: 2811
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown to dark brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %