3-甲氧基苄胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
170550100 170550250
ACRO170550100EA 0 CNY
ACRO170550100 ACRO170550250
3-甲氧基苄胺 98%
3-甲氧基苄胺
分子式: C₈H₁₁NO
沸点: 140 °C (37 mmHg)
密度: 1,07 g/cm³
闪点: >110 °C
MDL编号: MFCD00008115
CAS号: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %