2-甲氧基苄胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
170540100 170540500
ACRO170540100EA 0 CNY
ACRO170540100 ACRO170540500
2-甲氧基苄胺 98%
2-甲氧基苄胺
分子式: C₈H₁₁NO
沸点: 231…233 °C (760 mmHg)
密度: 1,05 g/cm³
闪点: 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008110
CAS号: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN号: 2735
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %