4-甲基-3-硝基苯胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3-硝基对甲苯胺, 4-氨基-2-硝基甲苯, 3-硝基-4-甲基苯胺
127250250 127250050
ACRO127250250EA 0 CNY
ACRO127250250 ACRO127250050
4-甲基-3-硝基苯胺 97%
4-甲基-3-硝基苯胺
分子式: C₇H₈N₂O₂
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 306 °C (1013 hPa)
溶点: 74…78 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007910
CAS号: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN号: 2660
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Ochre to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
HPLC ≥96.0 %