4-甲基-2-硝基苯胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-氨基-3-硝基甲苯, 2-硝基对甲苯胺
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 0 CNY
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
4-甲基-2-硝基苯胺 99%
4-甲基-2-硝基苯胺
分子式: C₇H₈N₂O₂
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 169 °C (21 mmHg)
溶点: 112…115 °C
闪点: 157 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007907
CAS号: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN号: 2660
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %