2-甲基-3-硝基苯胺 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-氨基-6-硝基甲苯, 3-硝基-邻甲苯胺
152020250
ACRO152020250EA 0 CNY
ACRO152020250
2-甲基-3-硝基苯胺 97%
2-甲基-3-硝基苯胺
分子式: C₇H₈N₂O₂
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 305 °C (760 mmHg)
溶点: 87…91 °C
密度: 0.33
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007731
CAS号: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN号: 2660
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %