对甲苯胺 99%, crystalline molten mass
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
376352500 376350010
ACRO376352500EA 0 CNY
ACRO376352500 ACRO376350010
对甲苯胺 99%, crystalline molten mass
对甲苯胺
分子式: C₇H₉N
沸点: 200 °C (760 mmHg)
溶点: 41…46 °C
密度: 1,046 g/cm³ (20 °C)
闪点: 87 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007906
CAS号: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN号: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to red Liquid after melting or solid (May discolor to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥98.5 %