2-苯乙胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-苯基乙胺, β-苯乙胺
156490010 156491000 156492500
ACRO156490010EA 0 CNY
ACRO156490010 ACRO156491000 ACRO156492500
2-苯乙胺 99%
2-苯乙胺
分子式: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
分子量: 121.18 g/mol
沸点: 200…202 °C (760 mmHg)
溶点: –60 °C
密度: 0.985 g/cm³
闪点: 81 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008184
CAS号: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN号: 2922
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07371
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %