异硫氰酸苯乙酯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
265160050 265160250
ACRO265160050EA 0 CNY
ACRO265160050 ACRO265160250
异硫氰酸苯乙酯 96%
异硫氰酸苯乙酯
分子式: C₆H₅CH₂CH₂NCS
沸点: 113 °C (1 mmHg)
密度: 1,1 g/cm³
闪点: 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004821
CAS号: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5
UN号: 2810
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %