对甲苯异氰酸酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-甲基苯基异氰酸酯
162520250 162521000
ACRO162520250EA 0 CNY
ACRO162520250 ACRO162521000
对甲苯异氰酸酯 99%
对甲苯异氰酸酯
分子式: C₈H₇NO
分子量: 133.15 g/mol
沸点: 70…72 °C (10 mmHg)
密度: 1.056 g/cm³
闪点: 66 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002029
CAS号: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN号: 3390
ADR: 6.1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %