N,N-二甲基苄胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DMBA, N-苄基二甲胺, BDMA
159751000
159755000
ACRO159751000EA
0
CNY
ACRO159751000
ACRO159755000
N,N-二甲基苄胺 99%
N,N-二甲基苄胺
分子式:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ 分子量: 135.21 g/mol 沸点: 183…184 °C (760 mmHg) 溶点: –75 °C 密度: 0.9 g/cm³ 闪点: 54 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008329 CAS号: 103-83-3 EINECS: 203-149-1 UN号: 2619 ADR: 8 II |
|
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |