3-(三氟甲基)苯酚 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α,α,α-三氟间甲酚, 间三氟甲基苯酚
168470250 168471000
ACRO168470250EA 0 CNY
ACRO168470250 ACRO168471000
3-(三氟甲基)苯酚 98+%
3-(三氟甲基)苯酚
分子式: C₇H₅F₃O
分子量: 162.11 g/mol
沸点: 178
溶点: –1.8 °C
密度: 1.33 g/cm³
闪点: 73
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002299
CAS号: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN号: 1760
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %