4-(三氟甲基)苯胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α,α,α-三氟对甲苯胺, 4-氨基三氟甲苯
208910100 208910500
ACRO208910100EA 0 CNY
ACRO208910100 ACRO208910500
4-(三氟甲基)苯胺 99%
4-(三氟甲基)苯胺
分子式: C₇H₆F₃N
分子量: 161.13 g/mol
沸点: 83 °C (12 mmHg)
溶点: 5…8 °C
密度: 1.296 g/cm³
闪点: 86
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064396
CAS号: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %