2,4-二氟苄胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
305660010 305660050
ACRO305660010EA 0 CNY
ACRO305660010 ACRO305660050
2,4-二氟苄胺 98%
2,4-二氟苄胺
分子式: C₇H₇F₂N
沸点: 82…84 °C (15 mmHg)
密度: 1,2 g/cm³
闪点: 68 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010142
CAS号: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %