4-(三氟甲基)苯甲酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: α,α,α-三氟对甲苯酸, 对三氟甲基苯甲酸
188460010 188460050
ACRO188460010EA 0 CNY
ACRO188460010 ACRO188460050
4-(三氟甲基)苯甲酸 98%
4-(三氟甲基)苯甲酸
分子式: C₈H₅F₃O₂
分子量: 190.12 g/mol
溶点: 219…222 °C
MDL编号: MFCD00002562
CAS号: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 222 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %