4-(三氟甲基)苯甲酰氯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α,α,α-三氟对甲基苯甲酰氯
303420050 303420010
ACRO303420050EA 0 CNY
ACRO303420050 ACRO303420010
4-(三氟甲基)苯甲酰氯 97%
4-(三氟甲基)苯甲酰氯
分子式: C₈H₄ClF₃O
分子量: 208.57 g/mol
沸点: 78…79 °C (16 mmHg)
溶点: –3 °C
密度: 1.4 g/cm³
闪点: 78 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000694
CAS号: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %