对氟苯乙酮 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250 119261000
ACRO119260250EA 0 CNY
ACRO119260250 ACRO119261000
对氟苯乙酮 99%
对氟苯乙酮
分子式: C₈H₇FO
分子量: 138.14 g/mol
沸点: 196 °C (760 mmHg)
溶点: 4 °C
密度: 1.13 g/cm³
闪点: 71 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000354
CAS号: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %