2,2,2-三氟苯乙酮 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
148350050 148350250
ACRO148350050EA 0 CNY
ACRO148350050 ACRO148350250
2,2,2-三氟苯乙酮 99%
2,2,2-三氟苯乙酮
分子式: C₈H₅F₃O
沸点: 165…166 °C (760 mmHg)
溶点: –40 °C
密度: 1,24 g/cm³
闪点: 41 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000420
CAS号: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %