对氟苯乙腈 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
146720250 146721000
ACRO146720250EA 0 CNY
ACRO146720250 ACRO146721000
对氟苯乙腈 99%
对氟苯乙腈
分子式: C₈H₆FN
沸点: 119…120 °C (18 mmHg)
溶点: 86 °C
密度: 1,126 g/cm³
闪点: 108 °C
MDL编号: MFCD00001917
CAS号: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN号: 3276
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %