4-(三氟甲基)苯甲醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: α,α,α-三氟对甲苯甲醛
208920100 208920500
ACRO208920100EA 0 CNY
ACRO208920100 ACRO208920500
4-(三氟甲基)苯甲醛 98%
4-(三氟甲基)苯甲醛
分子式: C₈H₅F₃O
分子量: 174.12 g/mol
MDL编号: MFCD00006952
CAS号: 455-19-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4625 to 1.4645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %