3-(三氟甲基)苯甲醛 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: α,α,α-三氟间甲苯甲醛
188440050 188440250
ACRO188440050EA 0 CNY
ACRO188440050 ACRO188440250
3-(三氟甲基)苯甲醛 97%
3-(三氟甲基)苯甲醛
分子式: C₈H₅F₃O
沸点: 83…86 °C (30 mmHg)
密度: 1,3 g/cm³
闪点: 68 °C
MDL编号: MFCD00003373
CAS号: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4639 to 1.4659 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %