4-甲基-3-硝基苯甲酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-硝基对甲基苯甲酸
M0950-25G M0950-500G
TCIAM0950-25GEA 0 CNY
TCIAM0950-25G TCIAM0950-500G
4-甲基-3-硝基苯甲酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
4-甲基-3-硝基苯甲酸
分子式: C₈H₇NO₄
分子量: 181.15 g/mol
沸点: 360
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007174
CAS号: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da37f4c7ec3e164ee2e976907073e0197576860&vid=bce21262b61da3c419978976a673eac6aab6622e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C