2′-羟基苯乙酮 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-乙酰苯酚
120931000 120935000
ACRO120931000EA 0 CNY
ACRO120931000 ACRO120935000
2′-羟基苯乙酮 99%
2′-羟基苯乙酮
分子式: C₈H₈O₂
分子量: 136.15 g/mol
沸点: 92…93 °C (12 mmHg)
溶点: 4…6 °C
密度: 1.131 g/cm³
闪点: 112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002219
CAS号: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %