2-乙酰苯甲酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苯乙酮-2-羧酸, 邻乙酰基苯甲酸
102470050 102470250
ACRO102470050EA 0 CNY
ACRO102470050 ACRO102470250
2-乙酰苯甲酸 99%
2-乙酰苯甲酸
分子式: C₉H₈O₃
分子量: 164.16 g/mol
溶点: 115…118 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002475
CAS号: 577-56-0
EINECS: 209-413-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %