苄腈 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
苯乙腈
180940010
180945000
ACRO180940010EA
0
CNY
ACRO180940010
ACRO180945000
苄腈 99+%
苄腈
分子式:
(C₆H₅)CH₂CN 沸点: 234 °C (1013 hPa) 溶点: –24 °C 密度: 1,01 g/cm³ 闪点: 102 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001894 CAS号: 140-29-4 EINECS: 205-410-5 UN号: 2470 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01133 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |