对氯苄醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanol
108770250 108771000
ACRO108770250EA 0 CNY
ACRO108770250 ACRO108771000
对氯苄醇 99%
对氯苄醇
分子式: C₇H₇ClO
分子量: 142.58 g/mol
沸点: 234 °C (760 mmHg)
溶点: 69…72 °C
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004652
CAS号: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %