邻氯苄醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
163420100 163420500
ACRO163420100EA 0 CNY
ACRO163420100 ACRO163420500
邻氯苄醇 99%
邻氯苄醇
分子式: C₇H₇ClO
分子量: 142.58 g/mol
沸点: 227
溶点: 69…72 °C
MDL编号: MFCD00004604
CAS号: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %